Learn More
Ácido acético, Puriss. P.a., reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,8 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623930 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
30kg
4 x 2.5L
60kg
6 x 1 L
6 x 1 l
200L.
Envase:
Balde de plástico
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de polietileno
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad 1,049 g/ml a 25 °C
Cantidad 60kg
Límite de explosión 16% a 15 °C (92 °F), 4% a 33 °C (59 °F)
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Punto de ignición 800 °F
Envase Balde de plástico
Densidad del vapor 2,07 (frente a aire)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.