Learn More
Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™
Código de producto. p-7111947 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99.0%
Punto de fusión 16.2°C (literature)
Punto de ebullición 118°C
% máx. CAS 100.0000%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Grado Reactivo
Densidad 1.049 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 40°C
Envase Poly Bottle