Learn More
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Código de producto. 15677660 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylic acid, methanecarboxylic acid, essigsaeure, vinegar acid, acetic acid, glacial, acide acetique, glacial, acetasol, ethanoic acid
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™
Cantidad 1 L
Envase Glass Bottle