Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, para biología mol, anhidro, ADNasa, ARNasa y P, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10546941
Click to view available options
Cantidad:
250g
1 kg
2,5 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free
pH 7 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2Na
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Biología molecular
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 1% max. (120°C)
Envase Frasco de plástico
Forma física Sólido cristalino