Learn More
Ácido acético, trihidrato de sal sódica, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
Nombre de nota | p.a. |
pH | De 7,5 a 9,0 (5 % a 20 °C) |
Punto de fusión | de 58,0 °C |
% mín. CAS | 99.4 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | CH3COONa·3H2O |
Beilstein | 02, 96 |