Learn More
Ácido acético, trihidrato de sal sódica, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448578
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH De 7,5 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C)
Punto de fusión de 58,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Índice Merck 15, 8709
Información de solubilidad Solubilidad en agua:762 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/19 ml de alcohol
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 2,5 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino