Learn More
Ácido acético, TraceSELECT™, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,0 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Punto de fusión 16.2°C
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Color Incolora
Aspecto Liquid
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado TraceSELECT™
Densidad 1.049g/mL at 25°C
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 4% at 59°F, 16% at 92°F
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 800°F
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción n20/D 1.371
Densidad del vapor 2.07 (vs air)