Learn More
Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1 |
Fórmula lineal | CH3COOH · N(CH2CH3)3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3688333 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.24g/mol |
Densidad | 1.010g/mL at 20°C |
Cantidad | 100 mL |