Learn More
Acetone, Histological Grade, ≥99.5%, Honeywell
Código de producto. 15655760 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94°C (literature)
Nombre de nota Histological Grade, ≥99.5%
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Glass Bottle
Índice de refracción 1.359
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Histológico