Learn More
Acetona, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -94°C (literature) |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
Absorbancia | max. 1.00 at 330 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 0.02 at 350 nm, max. 0.01 at 400 nm |
CAS | 67-64-1 |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Densidad | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 55°C to 57°C |
Cantidad | 1 L |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.