Learn More
Acetona d6, 99,9 % (isotópico), contiene 1 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Descripción
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone-d6 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Isotopic |
Densidad | 0.872 g/mL |
Temperatura de inflamación | −17 °C (1 °F) |
Olor | Similar a la acetona |
Índice de refracción | 1,3554 |
Cantidad | 25 g |
Punto de fusión | de -94 °C |