Learn More
Acetona, para HPLC
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Descripción
C3H6O, número de CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 °C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 °C, 8765, botella de vidrio ámbar, líquido, 247 mbar a 20 °C, 0,32 mPaS a 20 °C
Especificaciones
Especificaciones
pH | 7 |
Punto de fusión | -95 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 56°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C3H6O |
Número MDL | 8765 |
Presión de vapor | 247mbar at 20°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.