Learn More
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
155 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
5 litros
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
Densidad | 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.132 |
Temperatura de inflamación | −17°C (1.4°F) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CH3COCH3 |
Presión de vapor | 184mmHg (20°C) |
Número UN | 1090 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.