Learn More
Acetona, grado de espectrofotometría, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308397
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Acetone is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión °C to 94°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.359
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado Espectrofotometría