Learn More
Acetonitril con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11980379
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Botella de vidrio
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8, 76-05-1
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL 4169
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Punto de fusión -50°C
Nombre de nota Solvent Blends
Absorbancia ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Información de descomposición >500°C
Densidad 0.7810g/cm³
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 4 L
Identificación Pass Test
Envase Botella de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97.5 %
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Fórmula lineal CH3CN
Agua ≤0.01%
Índice Merck 15, 9847
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.04
Porcentaje de pureza 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0.1% (v/v) Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.