Learn More
Acetonitrile, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
para análisis de residuos de pesticidas
134.81€ - 1075.04€
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15654190
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34481-1L
1 L
134.81€
1 litro
15664190
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34481-2.5L
2.5 L
309.37€
2.50 litros
15684190
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34481-6X1L
6 x 1 L
682.70€
paquete de 6
15674190
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
34481-4X2.5L
4 x 2.5 L
1075.04€
paquete de 4
Descripción
Descripción
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
Especificaciones
75-05-8
MFCD00001878
6342
acetonitrilo
C2H3N
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:38472
CC#N
Especificaciones
Acetonitrile
Incolora
0.16
973°F
CH3CN
72.8 mmHg (20°C)
741857
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrilo
6342
41.05g/mol
CHROMASOLV™
75-05-8
0.786g/mL at 25°C
2°C (35.6°F)
C2H3N
MFCD00001878
UN1648
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
≥99.9% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile