Learn More
Acetonitrilo, ACS, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357888
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
It is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. It is used as a mobile phase in HPLC and in LC-MS. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión °C to 48°C to°C to 45°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Número UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile