Learn More
Acetonitrile, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15685050
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
20 litros
500 ml
Reactivo ACS, ≥99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 10 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Olor Characteristic
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0 to 0.005%
Ácido valorable ≤8μEQ/g
Fórmula lineal CH3CN
Base valorable ≤0.6μEQ/g
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%