Learn More
Acetonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Descripción
- Disolventes diseñados para cromatografía de capa fina de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -48°C (literature) |
Nombre de nota | AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Densidad | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 81.6°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 6°C |
Envase | Botella de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CN |