Learn More
Acetonitrilo, anhidro, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384358
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
Agua <100 ppm, normalmente 50 ppm (0,005 %)
El acetonitrilo se utiliza como disolvente aprótico polar en la síntesis orgánica y en la purificación del butadieno. Se utiliza en todos los laboratorios analíticos como componente principal de la fase móvil de la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) y de la cromatografía líquida/espectrometría de masas (LC-MS). Se utiliza para la extracción de ácidos grasos, centrifugado de fibras o fundición y moldeo de materiales plásticos. Los sistemas acuosos bifásicos basados en acetonitrilo y carbohidratos desempeñan un papel importante en la extracción y purificación de las biomoléculas denominadas vainillinas. Actúa como estabilizador para los disolventes clorados y se utiliza en la producción de oligonucleótidos de ADN.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C / -50.8°F
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Punto de ignición 525°C (977°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Número UN 1648;Colorless
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05