Learn More
Anhidro acetonitrilo (síntesis de ADN), Fisher BioReagents
Código de producto. p-23824
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
El anhidro de acetonitrilo se utiliza comúnmente en la síntesis de ADN o péptidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Absorbancia 1 max. at 190nm, 0.15 max. at 195nm, 0.07 max. at 200nm, 0.05 max. at 205nm, 0.04 max. at 210nm, 0.02 max. at 220nm, 0.001 max. at 254nm
Color Incolora
Información de descomposición >500°C
Densidad 0.781g/cm³
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 4 L
Envase Botella de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3405 to 1.3425 (at 25°C)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.9 %
Residuos después de la evaporación 1.0ppm max.
Ácido valorable 0.008mEq/g max.
Base valorable 0.0006mEq/g max.
Presión de vapor 97mbar at 20°C
Número UN 1648
Viscosidad 0.36 cP at 20°C
Agua 10ppm max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Síntesis de ADN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.