Learn More
Acetonitrilo, BAKER ANALYZED, HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 10444621
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
Vidrio
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Acetonitrilo, BAKER ANALYZED, HPLC, J.T. Baker™ es un reactivo/disolvente de HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximizan el rendimiento y la facilidad de utilización sin renunciar a la eficacia ni a la reproducibilidad.
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
  • Bajo fondos libres de picos externos
  • Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
  • Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
  • Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
  • Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
  • Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Absorbancia Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm
Color Incolora
Densidad 0.78g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 4.4 - 16 Vol %
Temperatura de inflamación 5°C
CAS 75-05-8
Punto de ignición 524°C
Olor Aromatic
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza HPLC Isocratic Grade
Índice de refracción 1.344 n20/d
Residuos después de la evaporación Max. 0.0005%
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 9.73 kPa (20°C)
Agua Max. 0.1%
Sinónimo Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrilo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.