Learn More
Acetonitrilo, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15534065
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Se almacena en un frasco de vidrio de boca estrecha de color ámbar para protegerlo de la luz. El actronitrilo ChromAR™ Macron Fine Chemicals™ cumple las especificaciones de la ACS y es apto para cromatografía líquida y espectrofotometría UV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión −46 °C
Absorbancia Max. 1.00 at 190nm, Max. 0.05 at 200-210nm, Max. 0.02 at 220nm, Max. 0.01 at 230nm, Max. 0.005 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Color Transparente, sin color
Aspecto Passes Test
Densidad 0.79g/mL at 20°C
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión Lower: 4.4% Vol, Upper: 16% Vol
Temperatura de inflamación 2.00°C
Punto de ignición 524°C
Olor Ether-like
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 0.0002%
Fórmula molecular CH3CN
Ácido valorable Max. 8μeq/g
Base valorable Max. 0.6μeq/g
Presión de vapor 9.73 kPa at 20°C
Agua Max. 0.02%, by Karl Fischer titration
Peso molecular (g/mol) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado ChromAR™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.