Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9% (GC), for LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ NMR, for LC-NMR,≥99.9% (GC)
128.80€ - 1593.90€
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3N |
Peso molecular (g/mol) | 41.053 |
Número MDL | MFCD00001878 |
Clave InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nombre IUPAC | acetonitrilo |
SMILES | CC#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15624720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15614720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-1L |
1 L |
306.15€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15644720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
15634720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-6X1L |
6 x 1 L |
1593.90€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Solvents for LC-NMR applications
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrilo |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Especificaciones
Acetonitrile | |
Incolora | |
0.16 | |
973°F | |
CH3CN | |
72.8 mmHg (20°C) | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrilo | |
6342 | |
41.05g/mol | |
CHROMASOLV™ |
75-05-8 | |
0.786g/mL at 25°C | |
2°C (35.6°F) | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.9% (GC) |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000