Learn More
Acetonitrilo, para síntesis de ADN y secuenciación de proteínas, Fisher Chemical™
Código de producto. 10151560 Tienda Fisher Chemical Productos
2.5 L, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
C2H3N, número de CAS-75-05-8, 2,5 l, 81 °C, incoloro, 41,05 g/mol, -46 °C, 1878, frasco de vidrio ámbar, líquido, 1,42, 97 mbar a 20 °C, 0,36 cp a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 97mbar at 20°C
Viscosidad 0.36cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetonitrilo, para síntesis de ADN y secuenciación de proteínas, Fisher Chemical™ >