Learn More
Acetonitrilo, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
Cantidad | 5 L |
Límite de explosión | 0.16 |
Temperatura de inflamación | 2°C (35.6°F) |
Punto de ignición | 973°F |
Fórmula lineal | CH3CN |
Presión de vapor | 72.8 mmHg (20°C) |
Número UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |