Learn More
Acetonitrilo, Honeywell™
Código de producto. 15675900 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Cantidad 20 kg
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8 mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)