Learn More
Acetonitrilo, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
150 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
5 litros
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.16 |
Temperatura de inflamación | 2°C (35.6°F) |
Punto de ignición | 973°F |
Fórmula lineal | CH3CN |
Presión de vapor | 72.8 mmHg (20°C) |
Número UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile