Learn More
Acetonitrilo, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1L
2 L
Descripción
- Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
- Probado para idoneidad para UHPLC-MS
- Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
- Ruido inicial de MS extremadamente bajo
- Reproducibilidad ejemplar entre lotes
- Niveles bajos de trazas de metales
- Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
Cantidad | 2 L |
Límite de explosión | 0.16 |
Temperatura de inflamación | 2°C (35.6°F) |
Punto de ignición | 973°F |
Fórmula lineal | CH3CN |
Presión de vapor | 72.8mmHg (20°C) |
Número UN | 1648 |
Beilstein | 741857 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.