Learn More
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Uso con reactivos, 99%
112.73€ - 358.67€
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15621000
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
110086-1L
1 L Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15631000
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
110086-2.5L
2.5 L Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15688300
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
110086-4L
4 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrilo
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Especificaciones
Acetonitrile
75-05-8
0.786g/mL at 25°C
0.16
973°F
n20/D 1.344(lit.)
CH3CN
72.8mmHg (20°C)
741857
Soluble in organic solvents, Soluble in water
CC#N
41.053
CHEBI:38472
99%
-46°C
Incolora
82°C
2°C (35.6°F)
Líquido
C2H3N
MFCD00001878
UN1648
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrilo
6342
41.05g/mol
ReagentPlus™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P280-P305 + P351 + P338
H225-H302 + H312 + H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000