Learn More
Cloruro de acetilo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072784 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL, 100 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Número MDL 719
Especificaciones
Punto de fusión -112°C
Color Incolora
Punto de ebullición 51°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 100 mL
Densidad del vapor 2.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Cloruro de acetilo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >