Learn More
Acetilacetonato(norbornadieno)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
90.45€ - 451.25€
CAS 32354-50-0
Fórmula molecular C12H15O2Rh
Peso molecular (g/mol) 294.16
Número MDL MFCD00075071
Clave InChI IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10586173
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
382561000
100 mg Frasco de vidrio
90.45€
100 miligramos
10128712
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
382565000
500 mg Frasco de vidrio
451.25€
500 miligramos
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
32354-50-0
294.16
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
[Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
C12H15O2Rh
MFCD00075071
λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Especificaciones
Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
32354-50-0
Polvo
MFCD00075071
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
294.16
140.0°C
Amarillo
C12H15O2Rh
Solubility in water: insoluble.
[Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
294.16
Auténtico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
Nombre del producto
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.