Learn More
Acetilacetonato(norbornadieno)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10128712
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32354-50-0
Fórmula molecular C12H15O2Rh
Peso molecular (g/mol) 294.16
Número MDL MFCD00075071
Clave InChI IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Punto de fusión 140.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.16
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.