Learn More
Acetylacetone, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15658050 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-54-6
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008787
Clave InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nombre IUPAC pentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetone
Punto de fusión -23°C
Color Incolora
Densidad 0.975g/mL at 25°C
pH 6 (at 200.00g/L)
Punto de ebullición 139.5°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 38°C (100.4°F)
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2COCH3
Cantidad 2.5 L
Número UN UN2310
Beilstein 741937
Información de solubilidad 153.8 - 155.2g/L at 20°C in water
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311 + H331-Tóxico en contacto con la piel o si se inhala.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.