Learn More
Ácido acetilenodicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 142-45-0 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
137.00€ - 235.00€
CAS 142-45-0
Fórmula molecular C4H2O4
Peso molecular (g/mol) 114.06
Número MDL MFCD00004362
Clave InChI YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
PubChem CID 371
ChEBI CHEBI:30781
Nombre IUPAC ácido but-2-inodioico
SMILES OC(=O)C#CC(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10568280
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
102520250
25 g Frasco de vidrio
137.00€
25 g
10045673
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
102521000
100 g Frasco de vidrio
235.00€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
142-45-0
114.06
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
371
ácido but-2-inodioico
C4H2O4
MFCD00004362
acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
CHEBI:30781
OC(=O)C#CC(O)=O
Especificaciones
Acetylenedicarboxylic acid
97.5
180°C to 187°C
131°C
98%
HO2CC∽CCO2H
02, 801
acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
ácido but-2-inodioico
371
114.06
Polvo cristalino o cristales
142-45-0
100.0
Beige a crema o blanco
Auténtico
C4H2O4
MFCD00004362
01,12
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
OC(=O)C#CC(O)=O
114.06
CHEBI:30781
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Tóxico en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación de la piel.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 205-536-
Nombre del producto
  • Acetylenedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.