Learn More
Hidrato de ácido acridina-9-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2703621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 332927-03-4 | C14H9NO2 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332927-03-4
Fórmula molecular C14H9NO2
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00149578
Clave InChI IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
PubChem CID 16211687
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine-9-carboxylic acid hydrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220.0°C
Color Verde amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22,V,3,413
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,pyridine,acetic acid,acetonitrile
Nombre IUPAC ácido acridina-9-carboxílico; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.