Learn More
Cytiva Dispositivos de presión positiva Acrocap™
Diseñado para una filtración rápida a presión positiva de soluciones acuosas de hasta 3 l.
132.00€ - 140.00€
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Esterilidad Estéril
Área de filtración 15 cm
Estilo de entrada Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Estilo de salida Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
17144321
Ver documentos
Cytiva
4480
0,2 μm
140.00€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17154321
Ver documentos
Cytiva
4481
0,1 μm
135.00€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17164321
Ver documentos
Cytiva
4482
0,45 μm
132.00€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizado mediante irradiación gamma
  • Elimina el riesgo de que se produzcan residuos citotóxicos derivados de la esterilización con EtO
  • La ventilación hidrófoba integral evita las bolsas del aire
  • Producto no aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
Especificaciones
Especificaciones
PES hidrófilo
15 cm
Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Estéril
Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
10/paquete