Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 1500 con membrana Supor™ EKV
Cápsulas AcroPak para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos.
292.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 1500 cm2 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17134241
|
Cytiva
12467 |
Manguera dentada de 1,43 cm (1/2 pulg.) |
292.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124241
|
Cytiva
12466 |
Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.) |
292.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
- El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
- Diseñada solo para aplicaciones de investigación
- Irradiados con gamma
Especificaciones
PES hidrófilo | |
Estéril | |
1 unidad |
0,2 μm | |
1500 cm2 |