Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 800 con membrana Fluorodyne™ II
Cápsulas AcroPak 800 con membrana Fluorodyne II (PVDF) compatible con varios disolventes orgánicos y acuosos.
Marca: Cytiva 12471
198.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La membrana de esterilización de doble capa mejora la fiabilidad
- El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
- Fabricados sin utilizar adhesivos para minimizar los extraíbles
- Preesterilizados mediante irradiación gamma
Especificaciones
PVDF (hidrófilo) | |
Estéril | |
Manguera dentada escalonada |
0,2 μm | |
800 cm2 | |
1 unidad |