Learn More
Acrylamide (White, Needle-like Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
60.10€ - 677.00€
CAS | 79-06-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H5NO |
Peso molecular (g/mol) | 71.08 |
Número MDL | MFCD00008032 |
Clave InChI | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6579 |
ChEBI | CHEBI:28619 |
Nombre IUPAC | prop-2-enamida |
SMILES | NC(=O)C=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10562595
|
Fisher BioReagents
BP170-100 |
100 g | Frasco de polietileno |
60.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10235203
|
Fisher BioReagents
BP170-500 |
500 g | Frasco de polietileno |
83.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10502605
|
Fisher BioReagents
BP170-5 |
5 kg | Balde de polietileno |
677.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Acrylamide is 3X recrystallized to obtain a high-purity crystalline material suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.Identificadores de productos químicos
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
6579 | |
prop-2-enamida |
Especificaciones
Acrylamide | |
0.002% max. | |
125°C | |
2.50μmhos max. | |
6.5 to 8.0 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamida | |
6579 | |
71.08 | |
Electroforesis |
Sólido | |
79-06-1 | |
82°C | |
Blanco | |
Sin ADNasa | |
≥99.9 % | |
CH2:CHCONH2 | |
15, 120 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99.9% |
Seguridad y manipulación
ADVERTENCIA
Emergency Overview
Toxic if swallowed. May cause cancer. Harmful if absorbed through skin or if inhaled. May impair fertility. May cause heritable genetic damage. May cause an allergic skin reaction. Irritating to eyes and skin. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with. May cause central nervous system effects. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Keep away from heat, sparks and open flame - No smoking.
NFPA
Health:2
Flammability:2
Instability:2
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase 6,1:Tóxico
Recommended Storage : RT
- Acrylamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.