Learn More
Actinomicina D (cristales rojos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10285203
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Envase:
Microtubo de polipropileno
Aislado de Streptomyces parvuius
Este antibiótico es un inhibidor de la transcripción ampliamente utilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-76-0
Fórmula molecular C62H86N12O16
Peso molecular (g/mol) 1255.438
Clave InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
PubChem CID 131954673
Nombre IUPAC 2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Actinomycin-D
Tipo Actinomycin D
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión 245°C
Coeficiente de extinción Report
Envase Microtubo de polipropileno
Color Rojo
Cantidad 10 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Índice Merck 15, 2797
Información de solubilidad Soluble in Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1255.44
Porcentaje de pureza 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.