Learn More
Actinomicina D (cristales rojos), Fisher BioReagents
Aislado de Streptomyces parvuius
Marca:  Fisher BioReagents BP606-5
Cantidad 5 mg
Envase Microtubo de polipropileno
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10688203
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este antibiótico es un inhibidor de la transcripción ampliamente utilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
50-76-0
1255.438
131954673
CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
C62H86N12O16
RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
Especificaciones
Actinomycin-D
Polvo/Sólido
245°C
Microtubo de polipropileno
5 mg
C62H86N12O16
Soluble in Methanol
CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
1255.438
1255.44
Actinomycin D
50-76-0
Report
Rojo
≥98 %
15, 2797
RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
131954673
99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Actinomicina D (cristales rojos), Fisher BioReagents > Microtubo de polietileno; 5 mg