Learn More
Carbón activado, yodado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10360254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated charcoal
Color Negro
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14, 1807
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 12
Porcentaje de pureza 5%, exact strength on the certificate of analysis
Forma física Varillas finas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Activated charcoal, iodinated
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.