Learn More
Activated Charcoal, Untreated, 4 - 8 Mesh, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15607740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Untreated, Granular, 4-8 Mesh
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated charcoal
Color Negro
pH 6 - 9
Tamaño de malla 4 to 8mesh
Olor Odorless
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Forma física Powder