Learn More
ACTN2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Especificaciones
Antígeno | ACTN2 |
---|---|
Clon | 1D5F9 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30234389
|
Proteintech
68223-1-IG-20UL |
20 μL |
129.84€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30237754
|
Proteintech
68223-1-IG-150UL |
150 μL |
351.27€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ACTN2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ACTN2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The ACTN2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
ACTN2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
88 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
1D5F9 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit | |
CMD1AA | |
IgG2b | |
Protein A purification | |
Monoclonal Antibody |