Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Micropipetas finas y precisas con un volumen fijo para una repetición de dosis sencilla. Las micropipetas manuales815 de volumen fijo Acura™ Socorex™ son fáciles de manejar y tienen una carrera de émbolo suave.
Marca:  Socorex™ 815.0050
161.72 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10263152
  • 221.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Pipeta de volumen fijo con desplazamiento de aire.
    • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
    • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
    • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
    • Carrera del émbolo ultrasuave.
    • Disponibles en varios tipos de volumen.
Especificaciones
Especificaciones
<±0,7%
Autoclavable
Manual815 de Acura™
50 μl
1 unidad
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro).
Amarillo
Micropipeta
<0,5%
36 meses
Certificados
Ver productos accesorios