Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Clásicas y universales, estas micropipetas están diseñadas para todas las aplicaciones y se suministran en un paquete de tres. Las micropipetas Acura™ manual825 Socorex™ el juego de tres micropipetas está diseñado para ofrecer comodidad y resistencia.
Marca: Socorex™ 825.TRIO.V
653.91 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Description
- Forma ergonómica.
- Ligero
- Carrera del émbolo ultrasuave.
- Ajusten inteligente y fiable del volumen:
- El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
- Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
- La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
- Esterilizables en autoclave.
Specifications
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos | |
Acura™ | |
De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml | |
3/paq. |
Autoclavable | |
Juego de tres micropipetas | |
3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 100/μ/1000 μl/5 ml |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.