Learn More
Adamantan-1-carbohidracida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510391
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS 17846-15-0
Fórmula molecular C11H18N2O
Peso molecular (g/mol) 194.278
Clave InChI FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
PubChem CID 337203
Nombre IUPAC adamantan-1-carbohidracida
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane-1-carbohydrazide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 97%