Learn More
Cloruro de adamantano-1-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337675
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2094-72-6
Fórmula molecular C11H15ClO
Peso molecular (g/mol) 198.69
Número MDL MFCD00074724
Clave InChI MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
Nombre IUPAC cloruro de adamantano-1-carbonilo
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane-1-carbonyl chloride
Punto de fusión 48°C to 53°C
Punto de ebullición 135°C to 136°C (10 mmHg)
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 389960
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.69
Porcentaje de pureza 97%