Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
105.00€
Especificaciones
Tipo Adaptador
N.º de lugares 12
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Longitud máx. del tubo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Longitud máx. del tubo Precio Cantidad y disponibilidad  
13216589
Ver documentos
Eppendorf™
5427742000
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande de 65 a 89 mm
105.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13276579
Ver documentos
Eppendorf™
5427741003
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño Entre 90 y 110 mm
105.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13286579
Ver documentos
Eppendorf™
5427740007
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño de 65 a 89 mm
105.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13256868
Ver documentos
Eppendorf™
5427743006
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande Entre 90 y 110 mm
105.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Para rotor F-35-6-30
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
12